Learn More
Clorhidrato de 2-amidinoacetato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15421419 25 g 25 g
15401419 1 g 1 g
15411419 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15421419 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64288.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 57508-48-2 | C5H11ClN2O2 | 166.605 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57508-48-2
Fórmula molecular C5H11ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 166.605
Número MDL MFCD06797615
Clave InChI VOHFLYOSVGWQOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-amino-3-iminopropanoate hydrochloride, ethyl 2-amidinoacetate hydrochloride, 3-amino-3-iminopropanoic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-carbamimidoylacetate hydrochloride, 3-amino-3-imino-propanoic acid, ethyl ester hcl, carbamimidoyl-acetic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-amidinoacetate hcl, ethyl 3-amino-3-iminopropanate hydrochloride, ethyl 3-amino-3-iminopropanoate hcl, 3-amino-3-iminopropionic acid ethyl ester hydrochloride
PubChem CID 15555354
Nombre IUPAC 3-amino-3-iminopropanoato de etilo; clorhidrato
SMILES CCOC(=O)CC(=N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-amidinoacetate hydrochloride
Punto de fusión 105°C to 108°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3694030
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.6
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido