Learn More
2-Acetilisonicotinato de etilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15447717 5 g 5 g
15437717 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H36911.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 25028-32-4 | C10H11NO3 | 193.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25028-32-4
Fórmula molecular C10H11NO3
Peso molecular (g/mol) 193.20
Número MDL MFCD11042531
Clave InChI LUMZQFHOBXCXOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-acetylisonicotinate, 2-acetyl-4-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, pyac32, 2-acetyl-isonicotinic acid ethyl ester, 2-acetylpyridine-4-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 55265486
Nombre IUPAC 2-acetilpiridina-4-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=NC=C1)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-acetylisonicotinate
Punto de fusión 52°C to 55°C
Color Crema
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.2
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido fusionado