Learn More
2-Acetil-3-(dimetilamino)acrilato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491109 25 g 25 g
15471109 1 g 1 g
15481109 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491109 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64073.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 51145-57-4 | Molecular Formula: C9H15NO3 | Molecular Weight: 185.223 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51145-57-4
Fórmula molecular C9H15NO3
Peso molecular (g/mol) 185.223
Número MDL MFCD00087563
Clave InChI LQSOVGAUOHMPLK-SOFGYWHQSA-N
PubChem CID 2763877
Nombre IUPAC (2E)-2-(dimetilaminometilideno)-3-oxobutanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(=CN(C)C)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate
Color Rojo
Cantidad 25 g
Sinónimo ethyl 2-acetyl-3-dimethylamino acrylate, e-ethyl 2-dimethylamino methylene-3-oxobutanoate, ethyl 2-dimethylamino methylene-3-oxobutanoate, ethyl n,n-dimethylaminomethylene acetoacetate, ethyl 2-dimethylamino methylidene-3-oxobutanoate, ethyl 2e-2-dimethylamino methylidene-3-oxobutanoate, 2-acetyl-3-dimethylamino-acrylic acid ethyl ester, ethyl 2e-2-acetyl-3-dimethylamino acrylate, ethyl 2e-2-dimethylaminomethylidene-3-oxobutanoate, ethyl2-acetyl-3-dimethylamino acrylate
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.22
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido