Learn More
2-Acetil-3-(dimetilamino)acrilato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15471109 1 g 1 g
15481109 5 g 5 g
15491109 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15471109 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64073.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 51145-57-4 | Molecular Formula: C9H15NO3 | Molecular Weight: 185.223 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51145-57-4
Fórmula molecular C9H15NO3
Peso molecular (g/mol) 185.223
Número MDL MFCD00087563
Clave InChI LQSOVGAUOHMPLK-SOFGYWHQSA-N
PubChem CID 2763877
Nombre IUPAC (2E)-2-(dimetilaminometilideno)-3-oxobutanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(=CN(C)C)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate
Color Rojo
Cantidad 1 g
Sinónimo ethyl 2-acetyl-3-dimethylamino acrylate, e-ethyl 2-dimethylamino methylene-3-oxobutanoate, ethyl 2-dimethylamino methylene-3-oxobutanoate, ethyl n,n-dimethylaminomethylene acetoacetate, ethyl 2-dimethylamino methylidene-3-oxobutanoate, ethyl 2e-2-dimethylamino methylidene-3-oxobutanoate, 2-acetyl-3-dimethylamino-acrylic acid ethyl ester, ethyl 2e-2-acetyl-3-dimethylamino acrylate, ethyl 2e-2-dimethylaminomethylidene-3-oxobutanoate, ethyl2-acetyl-3-dimethylamino acrylate
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.22
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido