Learn More
2-acetoxi-2-(dietoxifosforil)acetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-Acetoxy-2-(diethoxyphosphoryl)acetate |
| CAS | 162246-77-7 |
| Fórmula molecular | C10 H19 O7 P |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19O7P/c1-5-14-9(12)10(17-8(4)11)18(13,15-6-2)16-7-3/h10H,5-7H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(OC(=O)C)P(=O)(OCC)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-acetiloxi-2-dietoxifosforilacetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 282.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.0868 |