Learn More
2-acetamido-2-etoxicarbonil-3-(2-etil-5-metil-3-oxoisoxazolin-4-il)propionato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-Acetamido-2-ethoxycarbonyl-3-(2-ethyl-5-methyl-3-oxoisoxazolin-4-yl)propionate |
| CAS | 127020-33-1 |
| Fórmula molecular | C16H24N2O8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Acetylamino-2-(2-ethyl-5-methyl-3-oxo-2,3-dihydro-isoxazol-4-ylmethyl)-malonic Acid Diethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H24N2O7/c1-6-18-13(20)12(10(4)25-18)9-16(17-11(5)19,14(21)23-7-2)15(22)24-8-3/h6-9H2,1-5H3,(H,17,19) |
| SMILES | CCOC(=O)C(CC1=C(C)ON(CC)C1=O)(NC(=O)C)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-acetamido-2-[(2-etil-5-metil-3-oxo-1,2-oxazol-4-il)metil]propanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 372.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 356.1584 |