Learn More
Etil 2-acetamido-2-desoxi-beta-D-tioglucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-thioglucopyranoside |
| CAS | 122331-70-8 |
| Fórmula molecular | C10H19NO5S |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | Ethyl 2-(Acetylamino)-2-deoxy-1-thio-beta-D-glucopyranoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19NO5S/c1-3-17-10-7(11-5(2)13)9(15)8(14)6(4-12)16-10/h6-10,12,14-15H,3-4H2,1-2H3,(H,11,13)/t6-,7-,8-,9-,10+/m1/s1 |
| SMILES | CCS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1NC(=O)C |
| Peso molecular (g/mol) | 265.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.0984 |