Learn More
Etil 2-(6-nitro-2,3-diclorobencil)glicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-(6-Nitro-2,3-dichlorobenzyl)glycine |
| CAS | 85325-11-7 |
| Fórmula molecular | C11H12Cl2N2O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | N-[(2,3-Dichloro-6-nitrophenyl)methyl]glycine Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12Cl2N2O4/c1-2-19-10(16)6-14-5-7-9(15(17)18)4-3-8(12)11(7)13/h3-4,14H,2,5-6H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CNCc1c(Cl)c(Cl)ccc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-[(2,3-dicloro-6-nitrofenil)metilamino]acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 307.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.0174 |