Learn More
Etil 2-(6-nitro-2,3-diclorobencil)glicina-13C2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-(6-Nitro-2,3-dichlorobenzyl)glycine-13C2 |
| CAS | 1246818-19-8 |
| Fórmula molecular | C913C2H12Cl2N2O4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | N-[(2,3-Dichloro-6-nitrophenyl)methyl]glycine Ethyl Ester-13C2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12Cl2N2O4/c1-2-19-10(16)6-14-5-7-9(15(17)18)4-3-8(12)11(7)13/h3-4,14H,2,5-6H2,1H3/i6+1,10+1 |
| SMILES | CCO[13C](=O)[13CH2]NCc1c(Cl)c(Cl)ccc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-[(2,3-dicloro-6-nitrofenil)metilamino]acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 309.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.0241 |