Learn More
Clorhidrato de 2-(6-amino-2,3-diclorobencilamino)acetato de etilo, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 2-(6-amino-2,3-diclorobencilamino)acetato de etilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-(6-Amino-2,3-dichlorobenzylamino)acetate Hydrochloride |
| CAS | 85325-12-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl 2-(6-Amino-2,3-dichlorobenzylamino)acetate Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H14 Cl2 N2 O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Glycine, N-[(6-amino-2,3-dichlorophenyl)methyl]-, ethyl ester, hydrochloride (9CI), Anagrelide Related Compound A, Anagrelide Related Compound A as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14Cl2N2O2.ClH/c1-2-17-10(16)6-15-5-7-9(14)4-3-8(12)11(7)13;/h3-4,15H,2,5-6,14H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)CNCc1c(N)ccc(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 2-[(6-amino-2,3-diclorofenil)metilamino]acetato de etilo; clorhidrato |
| Mostrar más |