Learn More
Etil 2-(6-amino-2,3-diclorobenzil)glicina Dihidrocloruro (impureza anagrelida A), TRC
Código de producto. 30381432
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381432 100 mg
30377046 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30381432 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE898180100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 882301-57-7
Fórmula molecular C11H16Cl4N2O2
Peso molecular (g/mol) 350.07
Sinónimo N-[(6-Amino-2,3-dichlorophenyl)methyl]glycine Ethyl Ester Dihydrochloride, Ethyl (2-Amino-5,6-dichlorobenzyl)aminoacetate Dihydrochloride, Ethyl N-(6-Amino-2,3-dichlorobenzyl)glycine Dihydrochloride, USP Anagrelide Related Impurity A Dihydrochloride
Nombre IUPAC Dicloruro de hidrógeno de etil(6-amino-2,3-diclorobencil)glicinato
SMILES NC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1CNCC(OCC)=O.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-(6-Amino-2,3-dichlorobenzyl)glycine Dihydrochloride (Anagrelide Impurity A)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14Cl2N2O2.2ClH/c1-2-17-10(16)6-15-5-7-9(14)4-3-8(12)11(7)13;;/h3-4,15H,2,5-6,14H2,1H3;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 348