Learn More
2-(5-metoxi-2-metil-1H-indol-3-il)acetato de etilo, Mikromol™
Descripción
2-(5-metoxi-2-metil-1H-indol-3-il)acetato de etilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-(5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetate |
| CAS | 17536-38-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl 2-(5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H17 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1H-Indole-3-acetic acid, 5-methoxy-2-methyl-, ethyl ester, Indole-3-acetic acid, 5-methoxy-2-methyl-, ethyl ester (6CI,8CI), Ethyl 5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetate, Ethyl 5-methoxy-2-methylindole-3-acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17NO3/c1-4-18-14(16)8-11-9(2)15-13-6-5-10(17-3)7-12(11)13/h5-7,15H,4,8H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)Cc1c(C)[nH]c2ccc(OC)cc12 |
| Nombre IUPAC | 2-(5-metoxi-2-metil-1H-indol-3-il)acetato de etilo |
| Mostrar más |