Learn More
2,5-dibromo-1,3-oxazol-4-carboxilato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2,5-dibromo-1,3-oxazole-4-carboxylate |
| CAS | 460081-22-5 |
| Fórmula molecular | C6H5Br2NO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Ethyl 2,5-Dibromo-4-oxazolecarboxylic Acid Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5Br2NO3/c1-2-11-5(10)3-4(7)12-6(8)9-3/h2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1nc(Br)oc1Br |
| Nombre IUPAC | 2,5-dibromo-1,3-oxazol-4-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 298.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.8636 |