Learn More
Etilo 2-(5,6-Dicloro-2-imino-1,2-dihidroquinazolin-3(4H )-il)acetato bromhidrato, Mikromol™
Código de producto. 30459879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459879 4 x 25 mg 100 miligramos
17912836 50 mg 100 miligramos
17953536 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30459879 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3250.0300254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Etilo 2-(5,6-Dicloro-2-imino-1,2-dihidroquinazolin-3(4H )-il)acetato bromhidrato, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-(5,6-Dichloro-2-imino-1,2-dihydroquinazolin-3(4H)-yl)acetate Hydrobromide
CAS 70381-75-8
Nombres de analitos o componentes Ethyl 2-(5,6-Dichloro-2-imino-1,2-dihydroquinazolin-3(4H)-yl)acetate Hydrobromide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H13 Cl2 N3 O2 . Br H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3(4H)-Quinazolineacetic acid, 2-amino-5,6-dichloro-, ethyl ester, hydrobromide (1:1), 3(4H)-Quinazolineacetic acid, 2-amino-5,6-dichloro-, ethyl ester, monohydrobromide (9CI), Anagrelide Related Compound C (USP), Anagrelide Related Compound C as Hydrobromide
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13Cl2N3O2.BrH/c1-2-19-10(18)6-17-5-7-9(16-12(17)15)4-3-8(13)11(7)14;/h3-4H,2,5-6H2,1H3,(H2,15,16);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Br.CCOC(=O)CN1Cc2c(Cl)c(Cl)ccc2N=C1N
Nombre IUPAC 2-(2-amino-5,6-dicloro-4H-quinazolin-3-il)acetato de etilo; bromhidrato
Peso molecular (g/mol) 383.07
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.9646 g/mol