Learn More
Etilo 2-(5,6-Dicloro-2-imino-1,2-dihidroquinazolin-3(4H )-il)acetato bromhidrato, Mikromol™
Descripción
Etilo 2-(5,6-Dicloro-2-imino-1,2-dihidroquinazolin-3(4H )-il)acetato bromhidrato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-(5,6-Dichloro-2-imino-1,2-dihydroquinazolin-3(4H)-yl)acetate Hydrobromide |
| CAS | 70381-75-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl 2-(5,6-Dichloro-2-imino-1,2-dihydroquinazolin-3(4H)-yl)acetate Hydrobromide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H13 Cl2 N3 O2 . Br H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 3(4H)-Quinazolineacetic acid, 2-amino-5,6-dichloro-, ethyl ester, hydrobromide (1:1), 3(4H)-Quinazolineacetic acid, 2-amino-5,6-dichloro-, ethyl ester, monohydrobromide (9CI), Anagrelide Related Compound C (USP), Anagrelide Related Compound C as Hydrobromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13Cl2N3O2.BrH/c1-2-19-10(18)6-17-5-7-9(16-12(17)15)4-3-8(13)11(7)14;/h3-4H,2,5-6H2,1H3,(H2,15,16);1H |
| SMILES | Br.CCOC(=O)CN1Cc2c(Cl)c(Cl)ccc2N=C1N |
| Nombre IUPAC | 2-(2-amino-5,6-dicloro-4H-quinazolin-3-il)acetato de etilo; bromhidrato |
| Mostrar más |