Learn More
2-[5-(2-metil-1,3-dioxolan-2-il)-2-piridil]acetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-[5-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-2-pyridyl]acetate |
| CAS | 1076198-08-7 |
| Fórmula molecular | C13 H17 N O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17NO4/c1-3-16-12(15)8-11-5-4-10(9-14-11)13(2)17-6-7-18-13/h4-5,9H,3,6-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)Cc1ccc(cn1)C2(C)OCCO2 |
| Nombre IUPAC | 2-[5-(2-metil-1,3-dioxolan-2-il)piridin-2-il]acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 251.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.1158 |