Learn More
2-[(4-metoxifenil)amino]acetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-[(4-methoxyphenyl)amino]acetate |
| CAS | 50845-77-7 |
| Fórmula molecular | C11H15NO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Ethyl N-(4-Methoxyphenyl)glycinate, Ethyl p-Anisidinoacetate, N-(4-Methoxyphenyl)glycine Ethyl Ester, N-(p-Methoxyphenyl)glycine Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO3/c1-3-15-11(13)8-12-9-4-6-10(14-2)7-5-9/h4-7,12H,3,8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CNc1ccc(OC)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-metoxianilino)acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 209.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.1052 |