Learn More
2-(4-Hidroxifenil)-4-metiltiazol-5-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15429665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15429665 1 g 1 g
15439665 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15429665 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52223.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 161797-99-5
Fórmula molecular C13H13NO3S
Peso molecular (g/mol) 263.31
Número MDL MFCD03700424
Clave InChI VBAMDWNNTNVLAV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7172170
Nombre IUPAC ethyl 4-methyl-2-(4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)NC(S1)=C1C=CC(=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-(4-hydroxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate
Cantidad 1 g
Sinónimo ethyl 2-4-hydroxyphenyl-4-methylthiazole-5-carboxylate, ethyl2-4-hydroxyphenyl-4-methylthiazole-5-carboxylate, ethyl 2-4-hydroxyphenyl-4-methyl thiazole-5-carboxylate, ethyl 2-4-hydroxyphenyl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 2-4-hydroxyphenyl-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-4-hydroxyphenyl-4-methyl-, ethyl ester, 2-4-hydroxyphenyl-4-methylthiazole-5-carboxylate, ethyl 2-4-hydroxyphenyl-4-methyl-5-thiazolecarboxylate, 2-4-hydroxy-phenyl-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-4-hydroxyphenyl-4-methyl-thiazole-5-carboxylicacid ethyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.31
Porcentaje de pureza 97%