Learn More
2,4-Dioxovalerato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10549633 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10549633 25 g Frasco de vidrio 25 g
10082640 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10549633 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 214010250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-79-2
Fórmula molecular C7H10O4
Peso molecular (g/mol) 158.15
Número MDL MFCD00009124
Clave InChI OYQVQWIASIXXRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2,4-dioxovalerate, ethyl acetopyruvate, pentanoic acid, 2,4-dioxo-, ethyl ester, ethyl2,4-dioxovalerate, 2,4-dioxo-pentanoic acid ethyl ester, 2,4-dioxopentanoic acid ethyl ester, 2,4-dioxo-pentanoic-acid-ethyl-ester, 2,4-dioxo-pentanoicacid ethylester, ethyl 2,4-dioxo-valerate, ethyl 2,4-dioxo-pentanoate
PubChem CID 69208
Nombre IUPAC 2,4-dioxopentanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(=O)CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2,4-dioxovalerate
Punto de fusión 16.0°C to 18.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.1200g/mL
Punto de ebullición 101.0°C to 103.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCH2COCO2C2H5
Índice de refracción 1.4730 to 1.4750
Cantidad 25 g
Beilstein 03, 747
Gravedad específica 1.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido