Learn More
2,4-Dioxo-5-metilhexanoato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11471110 5 g 5 g
11461110 1 g 1 g
11481110 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11471110 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25735.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 64195-85-3 | C9H14O4 | 186.21 g/mol
Ethyl 2,4-dioxo-5-methylhexanoate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,4-dioxo-5-metilhexanoato de etilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64195-85-3
Fórmula molecular C9H14O4
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD07323638
Clave InChI HBJPUWYQVWIKSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl5-methyl-2,4-dioxohexanoate, ethyl 2,4-dioxo-5-methylhexanoate, 5-methyl-2,4-dioxohexanoic acid ethyl ester, hexanoic acid,5-methyl-2,4-dioxo-, ethyl ester, 5-methyl-2,4-dioxo-hexanoic acid ethyl ester, acmc-1bc7v, ethyl-2,4-dioxo-5-methylhexanoate, ethyl 5-methyl-2,4-dioxo-hexanoate, ethyl 5-methyl-2,4-bis oxidanylidene hexanoate
PubChem CID 3017501
Nombre IUPAC 5-metil-2,4-dioxohexanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(=O)CC(=O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2,4-dioxo-5-methylhexanoate
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 95%