Learn More
Etilo 2,4-dioxo-4-(2-tienil)butanoato, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10069491
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10069491 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10059491 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10069491 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB04027EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 36983-36-5
Fórmula molecular C10H10O4S
Peso molecular (g/mol) 226.246
Número MDL MFCD00126316
Clave InChI GCCFYXYKJZUHMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2,4-dioxo-4-thiophen-2-yl butanoate, ethyl 2,4-dioxo-4-2-thienyl butanoate, 2,4-dioxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid ethyl ester, 2-thiophenebutanoicacid, a,g-dioxo-, ethyl ester, 2,4-dioxo-4-2-thienyl butanoic acid ethyl ester, 2,4-dioxo-4-thiophen-2-ylbutyric acid ethyl ester
PubChem CID 2799459
Nombre IUPAC etilo 2,4-dioxo-4-tiofen-2-ilbutanoato
SMILES CCOC(=O)C(=O)CC(=O)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2, 4-dioxo-4-(2-thienyl)butanoate
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.25
Porcentaje de pureza 90%