Learn More
2,4-Dicloropirimidina-5-carboxilato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15412149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15412149 1 g 1 g
15459146 250 mg 250 miligramos
15422149 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15412149 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64788.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51940-64-8 | C7H6Cl2N2O2 | 221.037 g/mol
It's employed as an important intermediate for raw material for organic synthesis, agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un importante intermedio y se utiliza como materia prima en los sectores de la síntesis orgánica, los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51940-64-8
Fórmula molecular C7H6Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 221.037
Número MDL MFCD09910281
Clave InChI SRJBDGLSCPDXBL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 104020
Nombre IUPAC 2,4-dicloropirimidina-5-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1Cl)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethyl 2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
Punto de fusión 36°C to 37°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Beilstein 152173
Sinónimo ethyl 2,4-dichloro-5-pyrimidinecarboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2,4-dichloro-, ethyl ester, ethyl 2,4-dichloro-pyrimidine-5-carboxylate, 2,4-dichloro-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2,4-dichloro-5-ethoxycarbonylpyrimidine, 2,4,-dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester, 2,4-dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester, 2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, pubchem24010, ethyl2,4-dichloro-5-pyrimidinecarboxylate
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo