Learn More
Etilo 2,4-dicloro-6-metilnicotinato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10021934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10021934 25 g 25 g
10332005 5 g 5 g
10783483 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10021934 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB04498EB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 86129-63-7
Fórmula molecular C9H9Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 234.076
Número MDL MFCD00173918
Clave InChI ZNFJVVLTQSOWJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2,4-dichloro-6-methylnicotinate, ethyl 2,4-dichloro-6-methyl-3-pyridinecarboxylate, 2,4-dichloro-6-methyl-nicotinic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2,4-dichloro-6-methyl-, ethyl ester, ethyl2,4-dichloro-6-methylnicotinate, ethyl 2,4-dichloro-6-methyl nicotinate, ethyl 2,4-dichloro-6-methylnicotinate #, 2,4-dichloro-6-methylnicotinic acid ethyl ester, ethyl 2,4-dichloro-6-methyl-pyridine-3-carboxylate, 3-pyridinecarboxylicacid,2,4-dichloro-6-methyl-,ethylester
PubChem CID 604813
Nombre IUPAC etilo 2,4-dicloro-6-metilpiridina-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=C(C=C1Cl)C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2, 4-dichloro-6-methylnicotinate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.08
Porcentaje de pureza 97%