Learn More
2,4-Dicloro-5-sulfamoilbenzoato de etilo, Mikromol™
Código de producto. 30460479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460479 4 x 25 mg -
30051505 100 mg 100 miligramos
30051882 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460479 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0014.5000254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2,4-Dicloro-5-sulfamoilbenzoato de etilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoate
CAS 4793-25-3
Nombres de analitos o componentes Ethyl 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H9 Cl2 N O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Ethyl 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9Cl2NO4S/c1-2-16-9(13)5-3-8(17(12,14)15)7(11)4-6(5)10/h3-4H,2H2,1H3,(H2,12,14,15)
Tipo de solución Neat
SMILES CCOC(=O)c1cc(c(Cl)cc1Cl)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-5-sulfamoilbenzoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 298.14
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.9629 g/mol