Learn More
Etil 2-(4-clorofenoxi)carbanilato, TRC
Código de producto. 30137605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137605 10 mg 10 miligramos
30008939 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137605 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE90325010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31879-60-4
Fórmula molecular C15H14ClNO3
Peso molecular (g/mol) 291.73
SMILES CCOC(=O)Nc1ccccc1Oc2ccc(Cl)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-(4-Chlorophenoxy)carbanilate