Learn More
2-[4-(4-clorobenzoil)fenoxi]-2-metilpropanoato de etilo, Mikromol™
Código de producto. 30460116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460116 4 x 25 mg -
30052511 25 mg 25 miligramos
30051048 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460116 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0505.0500254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[4-(4-clorobenzoil)fenoxi]-2-metilpropanoato de etilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate
CAS 42019-08-9
Nombres de analitos o componentes Ethyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H19 Cl O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Ethyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate, Fenofibrate Imp. E (EP), Fenofibrate Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19ClO4/c1-4-23-18(22)19(2,3)24-16-11-7-14(8-12-16)17(21)13-5-9-15(20)10-6-13/h5-12H,4H2,1-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
Nombre IUPAC 2-[4-(4-clorobenzoil)fenoxi]-2-metilpropanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 346.8
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.0972 g/mol