Learn More
Etil 2-(3-Formil-4-hidroxifenil)-4-metiltiazol-5-carboxilato, TRC
Código de producto. 30004489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004489 250 mg 250 miligramos
30010923 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004489 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE918105250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 161798-01-2
Fórmula molecular C14H13NO4S
Peso molecular (g/mol) 291.32
Sinónimo 2-(3-Formyl-4-hydroxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester;
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)N=C(C2=CC(=C(C=C2)O)C=O)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-(3-Formyl-4-hydroxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13NO4S/c1-3-19-14(18)12-8(2)15-13(20-12)9-4-5-11(17)10(6-9)7-16/h4-7,17H,3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.0565