Learn More
Etilo 2,3-dibromopropionato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457437 25 g 25 g
11467437 100 g 100 g
11477437 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15591.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3674-13-3 | C5H8Br2O2 | 259.925 g/mol
Ethyl 2,3-dibromopropionate is used as pharmaceutical Intermediates. It is a building block that has been used as a catalyst for the polymerization of ethyl acrylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el etilo 2,3-dibromopropionato se utiliza como intermedio farmacéutico. Es un elemento básico que se ha utilizado como catalizador para la polimerización del acrilato de etilo.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3674-13-3
Fórmula molecular C5H8Br2O2
Peso molecular (g/mol) 259.925
Número MDL MFCD00000212
Clave InChI OENICUBCLXKLJQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 97945
Nombre IUPAC etilo de 2,3-dibromopropanoato
SMILES CCOC(=O)C(CBr)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2,3-dibromopropionate
Densidad 1.789
Punto de ebullición 212°C to 214°C
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Olor Irritating
Índice de refracción 1.5 00
Cantidad 25 g
Número UN UN2922
Beilstein 636046
Sinónimo ethyl 2,3-dibromopropionate, propanoic acid, 2,3-dibromo-, ethyl ester, ethyl alpha,beta-dibromopropionate, propionic acid, 2,3-dibromo-, ethyl ester, ethyl-2,3-dibromopropionate, 2,3-dibromopropionic acid ethyl ester, ethyl .alpha.,.beta.-dibromopropionate, propionic acid, 2,3-dibromo-, ethyl ester 6ci,7ci,8ci, ethyl2,3-dibromopropionate, acmc-1ahn6
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.94
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 2,3-dibromopropionate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl 2,3-dibromopropionate