Learn More
2,3-dibromopropanoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2,3-Dibromopropanoate |
| CAS | 3674-13-3 |
| Fórmula molecular | C5H8Br2O2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 2,3-Dibromopropanoic Acid Ethyl Ester, 2,3-Dibromopropionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2,3-Dibromopropionate, Ethyl alpha,beta-Dibromopropionate, NSC 60552 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8Br2O2/c1-2-9-5(8)4(7)3-6/h4H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(Br)CBr |
| Nombre IUPAC | etilo de 2,3-dibromopropanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 259.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.8891 |