Learn More
2,3-dibromo-3-fenilpropionato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2,3-dibromo-3-phenylpropionate |
| CAS | 5464-70-0 |
| Fórmula molecular | C11H12Br2O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12Br2O2/c1-2-15-11(14)10(13)9(12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(Br)C(Br)c1ccccc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 336.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 333.9204 |