Learn More
2-[3-Cloro-4-(3-pirrolin-1-il)fenil]propionato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-[3-Chloro-4-(3-pyrrolin-1-yl)phenyl]propionate |
| CAS | 50537-11-6 |
| Fórmula molecular | C15 H18 Cl N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Chloro-4-(2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-alpha-methyl-benzeneacetic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H18ClNO2/c1-3-19-15(18)11(2)12-6-7-14(13(16)10-12)17-8-4-5-9-17/h4-7,10-11H,3,8-9H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C(OCC)C(C1=CC=C(C(Cl)=C1)N2CC=CC2)C |
| Nombre IUPAC | 2-[3-cloro-4-(2,5-dihidropirrol-1-il)fenil]propanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 279.76192 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.1026 |