Learn More
2-(3-benzoilfenil)propionato de etilo (éster etílico de ketoprofeno), Mikromol™
Código de producto. 18001520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
18001520 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18001520 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0001.19
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-(3-benzoilfenil)propionato de etilo (éster etílico de ketoprofeno)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ketoprofen Ethyl Ester
CAS 60658-04-0
Nombres de analitos o componentes Ketoprofen Ethyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H18 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Ethyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate, Ketoprofen Ethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18O3/c1-3-21-18(20)13(2)15-10-7-11-16(12-15)17(19)14-8-5-4-6-9-14/h4-13H,3H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C(C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-(3-benzoilfenil)propanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 282.33
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.1256 g/mol