Learn More
Etil 2,3,4-Tri-O-benzil-1-tio-Alfa, Beta-L-fucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-1-thio-alpha,beta-L-fucopyranoside |
| CAS | 169532-17-6 |
| Fórmula molecular | C29 H34 O4 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H34O4S/c1-3-34-29-28(32-21-25-17-11-6-12-18-25)27(31-20-24-15-9-5-10-16-24)26(22(2)33-29)30-19-23-13-7-4-8-14-23/h4-18,22,26-29H,3,19-21H2,1-2H3/t22-,26+,27+,28-,29?/m0/s1 |
| SMILES | CCSC1O[C@@H](C)[C@@H](OCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@@H]1OCc4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | (3S,4R,5R,6S)-2-etilsulfanil-6-metil-3,4,5-tris(fenilmetoxi)oxano |
| Peso molecular (g/mol) | 478.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 478.2178 |