Learn More
2,3,4-tri-O-acetil-beta-D-glucurónido de etilo, éster metílico, TRC
Código de producto. 30369663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30369663 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30369663 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92723525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Ethyl 2,3,4-Tri-O-acetyl-beta-D-glucuronide Methyl Ester
CAS 77392-66-6
Fórmula molecular C15 H22 O10
Cantidad 25 mg
Sinónimo Ethyl 2,3,4-Tri-O-Acetyl-B-D-Glucuronide, Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22O10/c1-6-21-15-13(24-9(4)18)11(23-8(3)17)10(22-7(2)16)12(25-15)14(19)20-5/h10-13,15H,6H2,1-5H3/t10-,11-,12-,13+,15+/m0/s1
SMILES CCO[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C)C(=O)OC
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-etoxioxano-2-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 362.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.1213
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.