Learn More
2,3,4-tri-O-acetil-beta-D-glucurónido de etilo, éster metílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2,3,4-Tri-O-acetyl-beta-D-glucuronide Methyl Ester |
| CAS | 77392-66-6 |
| Fórmula molecular | C15 H22 O10 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Ethyl 2,3,4-Tri-O-Acetyl-B-D-Glucuronide, Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22O10/c1-6-21-15-13(24-9(4)18)11(23-8(3)17)10(22-7(2)16)12(25-15)14(19)20-5/h10-13,15H,6H2,1-5H3/t10-,11-,12-,13+,15+/m0/s1 |
| SMILES | CCO[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-etoxioxano-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 362.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 362.1213 |