Learn More
Etil 2,3,4,6-Tetra-O-acetil-aD-tiomanopiranósido (contiene hasta un 20 % de isómero beta), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-alpha-D-thiomannopyranoside |
| CAS | 79389-52-9 |
| Fórmula molecular | C16 H24 O9 S |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H24O9S/c1-6-26-16-15(24-11(5)20)14(23-10(4)19)13(22-9(3)18)12(25-16)7-21-8(2)17/h12-16H,6-7H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15+,16-/m1/s1 |
| SMILES | CCS[C@H]1O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-etilsulfaniloxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 392.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 392.1141 |