Learn More
Etil 2-(2-Oxopirrolidina-1-il)acetato (80%), TRC
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ethyl (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetate |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13NO3/c1-2-12-8(11)6-9-5-3-4-7(9)10/h2-6H2,1H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.0895 |