Learn More
2-(2-metil-1,3-dioxolan-2-il)acetato de etilo, TRC
Código de producto. 30374965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30374965 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30374965 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9375182.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate
CAS 6413-10-1
Fórmula molecular C8H14O4
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O4/c1-3-10-7(9)6-8(2)11-4-5-12-8/h3-6H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)CC1(C)OCCO1
Nombre IUPAC 2-(2-metil-1,3-dioxolan-2-il)acetato de etilo
Peso molecular (g/mol) 174.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0892