Learn More
2-(2-Formamidotiazol-4-il)-2-oxoacetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-(2-Formamidothiazol-4-yl)-2-oxoacetate |
| CAS | 64987-03-7 |
| Fórmula molecular | C8H8N2O4S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-(Formylamino)-α-oxo-4-thiazoleacetic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8N2O4S/c1-2-14-7(13)6(12)5-3-15-8(10-5)9-4-11/h3-4H,2H2,1H3,(H,9,10,11) |
| SMILES | O=C(C(C1=CSC(NC=O)=N1)=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-(2-formamidotiazol-4-il)-2-oxoacetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 228.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.02 |