Learn More
2,2-dimetil-3-(4-mercaptofenil)propionato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2,2-Dimethyl-3-(4-mercaptophenyl)propionate |
| CAS | 869853-73-6 |
| Fórmula molecular | C13 H18 O2 S |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18O2S/c1-4-15-12(14)13(2,3)9-10-5-7-11(16)8-6-10/h5-8,16H,4,9H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(C)(C)Cc1ccc(S)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2,2-dimetil-3-(4-sulfanilfenil)propanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 238.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.1028 |