Learn More
2,2-Difluoropropionato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15414507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15414507 5 g 5 g
15404507 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15414507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31852.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 28781-85-3 | C5H8F2O2 | 138.114 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
S utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28781-85-3
Fórmula molecular C5H8F2O2
Peso molecular (g/mol) 138.114
Número MDL MFCD06657970
Clave InChI ISVLDAIKRGXNCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-difluoropropionic acid ethyl ester, ethyl 2,2-difluoropropionate, 2,2-difluoropropionicacidethylester, 2,2-difluoro-propionic acid ethyl ester, propanoic acid, 2,2-difluoro-, ethyl ester, ethyl difluoropropionate, ethyl 2,2 difluoropropionate, difluoropropionic acid ethyl ester, 2,2-difluoropropionic acidethyl ester
PubChem CID 2761188
Nombre IUPAC 2,2-difluoropropanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(C)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2,2-difluoropropionate
Densidad 1.102
Punto de ebullición 24°C (20 mmHg)
Fórmula lineal CH3CF2CO2CH2CH3
Cantidad 5 g
Número UN UN3272
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.11
Porcentaje de pureza 97%