Learn More
2,2-Dietilacetoacetato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450158 25 g 25 g
11440158 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450158 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23729.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1619-57-4 | C10H18O3 | 186.251 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1619-57-4
Fórmula molecular C10H18O3
Peso molecular (g/mol) 186.251
Número MDL MFCD00048552
Clave InChI WEIQRLLXVVSKIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2,2-diethylacetoacetate, butanoic acid, 2,2-diethyl-3-oxo-, ethyl ester, diethyl acetoacetate, acmc-20al1q, acetoacetic acid, 2,2-diethyl-, ethyl ester, 2,2-diethylacetoacetic acid ethyl ester, 2-ethyl-2-acetylbutyric acid ethyl ester, 2,2-diethyl-3-oxo-butyric acid ethyl ester, butanoic acid,2,2-diethyl-3-oxo-, ethyl ester
PubChem CID 538781
Nombre IUPAC 2,2-dietil-3-oxobutanoato de etilo
SMILES CCC(CC)(C(=O)C)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2,2-diethylacetoacetate
Punto de ebullición 84°C to 86°C (13 mmHg)
Índice de refracción 1.433
Cantidad 25 g
Beilstein 1767891
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.25
Porcentaje de pureza 97%