Learn More
Etil-2,2-dietoxiacetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl-2,2-diethoxyacetate |
| CAS | 6065-82-3 |
| Fórmula molecular | C8 H16 O4 |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O4/c1-4-10-7(9)8(11-5-2)12-6-3/h8H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(OCC)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2,2-dietoxiacetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 176.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.1049 |