Learn More
2,2-dicloro-3-oxobutanoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2,2-Dichloro-3-oxobutanoate |
| CAS | 6134-66-3 |
| Fórmula molecular | C6H8O3Cl2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8Cl2O3/c1-3-11-5(10)6(7,8)4(2)9/h3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(C(=O)C)(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 2,2-dicloro-3-oxobutanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 199.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.985 |