Learn More
2,2-dicloro-2-nitroacetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2,2-Dichloro-2-nitroacetate |
| CAS | 24482-75-5 |
| Fórmula molecular | C4H5Cl2NO4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5Cl2NO4/c1-2-11-3(8)4(5,6)7(9)10/h2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(Cl)(Cl)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2,2-dicloro-2-nitroacetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 201.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.9596 |