Learn More
2-(2-Cloro-4-pirimidinil)benzoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-(2-chloropyrimidin-4-yl)benzoate |
| CAS | 954234-06-1 |
| Fórmula molecular | C13 H11 Cl N2 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | GS-652118, Benzoic acid, 2-(2-chloro-4-pyrimidinyl)-, ethyl ester (ACI), Ethyl 2-(2-chloro-4-pyrimidinyl)benzoate (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11ClN2O2/c1-2-18-12(17)10-6-4-3-5-9(10)11-7-8-15-13(14)16-11/h3-8H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccccc1c2ccnc(Cl)n2 |
| Nombre IUPAC | 2-(2-cloropirimidin-4-il)benzoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 262.692 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.051 |