Learn More
2-(2-aminotiazol-4-il)glioxilato de etilo, TRC
Código de producto. 30380572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30380572 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30380572 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE67841050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-(2-Aminothiazol-4-yl)glyoxylate
CAS 64987-08-2
Fórmula molecular C7H8N2O3S
Cantidad 50 g
Sinónimo (2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)(oxo)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-oxoacetate, Ethyl 2-aminothiazol-4-ylglyoxylate, [2-Amino(thiazol-4-yl)](oxo)acetic Acid Ethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O3S/c1-2-12-6(11)5(10)4-3-13-7(8)9-4/h3H,2H2,1H3,(H2,8,9)
SMILES CCOC(=O)C(=O)c1csc(N)n1
Nombre IUPAC 2-(2-Amino-1,3-tiazol-4-il)-2-oxoacetato de etilo
Peso molecular (g/mol) 200.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.0256