Learn More
Etilo 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetate (Ethyl Ester of Aceclofenac), Mikromol™
Descripción
2-[(2,6-Diclorofenil)amino]fenil]acetil]oxi]acetato de etilo (éster etílico de aceclofenaco)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aceclofenac Ethyl Ester |
| CAS | 139272-67-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Aceclofenac Ethyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H17 Cl2 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ethyl [[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetate, Aceclofenac Imp. E (EP), Ethyl Ester of Aceclofenac, Aceclofenac Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H17Cl2NO4/c1-2-24-17(23)11-25-16(22)10-12-6-3-4-9-15(12)21-18-13(19)7-5-8-14(18)20/h3-9,21H,2,10-11H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(2,6-dicloroanilino)fenil]acetato de (2-etoxi-2-oxoetilo) |
| Mostrar más |