Learn More
Etil-2-(2,6-Diclorofenil)acetato, TRC
Código de producto. 30386773
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30386773 250 mg 250 miligramos
30374702 100 mg -
30369361 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386773 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE940928250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90793-64-9
Fórmula molecular C10H10O2Cl2
Peso molecular (g/mol) 233.09
Sinónimo Ethyl 2,6-Dichlorobenzeneacetate, (2,6-Dichlorophenyl)acetic Acid Ethyl Ester
SMILES CCOC(=O)Cc1c(Cl)cccc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-(2,6-Dichlorophenyl)acetate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10Cl2O2/c1-2-14-10(13)6-7-8(11)4-3-5-9(7)12/h3-5H,2,6H2,1H3