Learn More
2-(2,4,5-trimetoxibenzamido)tiazol-4-carboxilato de etilo, TRC
Código de producto. 30369352
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30369352 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30369352 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9271432.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-(2,4,5-Trimethoxybenzamido)thiazole-4-carboxylate
CAS 185105-98-0
Fórmula molecular C16H18N2O6S
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Acotiamide Impurity 4
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N2O6S/c1-5-24-15(20)10-8-25-16(17-10)18-14(19)9-6-12(22-3)13(23-4)7-11(9)21-2/h6-8H,5H2,1-4H3,(H,17,18,19)
SMILES O=C(OCC)C=1N=C(SC1)NC(=O)C2=CC(OC)=C(OC)C=C2OC
Nombre IUPAC 2-(2,4,5-trimetoxibenzamido)tiazol-4-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 366.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.09